SAB5701859
Anti-Phospho-TBK1/NAK-S172 antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
0.74 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer172)
Angaben zum Gen
human ... TBK1(29110)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)