Merck
MAB4065
Sigma-Aldrich
Anti-H-CAM-Antikörper, Pan, Klon SFF-2
clone SFF-2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD44, CD44std, CD44H, HCAM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SFF-2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG1κ
Eignung
not suitable for Western blot
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD44(960)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Spezifisch für normales menschliches CD44. Unterscheidet nicht zwischen Spleißvarianten (Exons v3v10).
Immunogen
Epitop: Pan
Anwendung
Dieser Anti-H-CAM-Antikörper, pan, Klon SFF-2 ist zur Verwendung in FC, IC, IH, IH(P) für den Nachweis von H-CAM validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemie: 1 µg/ml; acetonfixierte Kryostatschnitte; 2 µg/ml nach Hitze-induzierter Epitoprückgewinnung in 0,01 M Citrat-Puffer, pH-Wert 6,0 (Banfalvi, 1999).
Immunfluoreszenz
Durchflusszytometrie: 1:20, bestimmt an U937-Zellen
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1123
Physikalische Form
Flüssigkeit in PBS.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Vor dem Öffnen bei -20 °C bis zum Verfallsdatum aufbewahren. Nach dem Öffnen unverdünnte Aliquote bis zum Verfallsdatum gefroren bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Lymphknoten (Lymphozyten), Haut (Keratinozyten) oder Tonsillen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intravenous administration of human mesenchymal stem cells after noise- or drug-induced hearing loss in rats.
Byung Yoon Choi,Jae-Jin Song,Sun O Chang,Seung Up Kim,Seung Ha Oh
Acta Oto-Laryngologica null