MAB13424
Anti-MMP-13 Antibody, clone VIIIA2
clone VIIIA2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Collagenase-3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
VIIIA2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP13(4322)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
* Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunoprecipation: use protein G (2 μg/mg protein lysate)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (PMA-treated) human fibrosarcoma HT-1080 cells. Bladder, breast, ovarian carcinomas.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable