Merck
MAB10216
Sigma-Aldrich
Antigen-Antikörper der Anti-Flavivirus-Gruppe, Klon D1-4G2-4-15
ascites fluid, clone D1-4G2-4-15, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D1-4G2-4-15, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
IgG2a
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Die Flaviviren stellen eine Familie von Viren da und sind wichtige durch Arthropoden übertragene Viren in der Human- und Veterinärmedizin. Sie werden von Moskitos und Zecken übertragen und werden meist durch einen natürlichen Transmissionszyklus erhalten. Beim Menschen lösen sie ein breites Spektrum klinischer Reaktionen aus, die von einer asymptomatischen Infektion bis zu fulminanter Enzephalitis oder hämorrhagischem Fieber reichen können. Es sind bisher fast 60 Flaviviren bekannt, aber für viele wurde noch keine durch sie verursachte Krankheit beim Menschen nachgewiesen.
Spezifität
Erkennt für die Flavivirus-Gruppe spezifische Antigene (Denguevirus, Westnilvirus, japanische Enzephalitis, Gelbfiebervirus, Zikavirus usw.). Es bindet an die Fusionsschlaufe am Ende der Domäne II von Protein E.
Immunogen
Dengue-Virus-Typ-2-Antigene
Anwendung
Der Antigen-Antikörper der Anti-Flavivirus-Gruppe, Klon D1-4G2-4-15, erkennt die Konzentration des Antigens der Flavivirus-Gruppe & wurde für die Verwendung in der IF veröffentlicht & und validiert.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qian Chen et al.
Nature communications, 11(1), 2967-2967 (2020-06-13)
The recent outbreak of Zika virus (ZIKV) was associated with birth defects and pregnancy loss when maternal infection occurs in early pregnancy, but specific mechanisms driving placental insufficiency and subsequent ZIKV-mediated pathogenesis remain unclear. Here we show, using large scale
V Haridas et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(1), e2005-e2005 (2013-01-26)
Japanese encephalitis virus (JEV) is a major cause of viral encephalitis in South and South-East Asia. Lack of antivirals and non-availability of affordable vaccines in these endemic areas are a major setback in combating JEV and other closely related viruses
Sofie Jacobs et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-04-30)
In humans, Zika virus and viral RNA have been detected in semen up to 2.2 months and 6 months post infection (pi), respectively. Although the contribution of sexual transmission to the spread of ZIKV is too low to sustain an
Andreas S Puschnik et al.
Cell reports, 21(11), 3032-3039 (2017-12-16)
The mosquito-borne flaviviruses include important human pathogens such as dengue, Zika, West Nile, and yellow fever viruses, which pose a serious threat for global health. Recent genetic screens identified endoplasmic reticulum (ER)-membrane multiprotein complexes, including the oligosaccharyltransferase (OST) complex, as
José A Aguilar-Briseño et al.
Nature communications, 11(1), 3177-3177 (2020-06-25)
Vascular permeability and plasma leakage are immune-pathologies of severe dengue virus (DENV) infection, but the mechanisms underlying the exacerbated inflammation during DENV pathogenesis are unclear. Here, we demonstrate that TLR2, together with its co-receptors CD14 and TLR6, is an innate