JAWP02500
PTFE-Membranfilter, Porengröße 1,0 μm
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Omnipore-Membranfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Omnipore
Parameter
130 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
85 μm
Porengröße
1.0 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Anwendung
- Filtration von wässrigen Lösungen
- Klärung saurer und alkalischer Lösungen
- Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analyse auf Mikroplastik