Merck
JHWP02500
Millipore
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Omnipore
Parameter
130 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
65 μm
Porengröße
0.45 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: JHWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Anwendung
  • Filtration von wässrigen Lösungen
  • Klärfiltration saurer und alkalischer Lösungen
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany