Merck
IX700XPKT1H
Milli-Q
Milli-Q® IX Aufbereitungskartuschen-Kit
for use with Milli-Q® IX 7003/05, Protects the RO membrane and preserves stored pure (Type 2) water quality, fed with hardwater
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Soda lime (for CO2 removal)
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Milli-Q® IX
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
Allgemeine Beschreibung
Das Wasseraufbereitungskartuschen-Kit enthält die folgenden Komponenten:
  • Das IPAK Gard® H 3-5 Vorbehandlungspack (für Hartwasser) entfernt auf effiziente Weise Kolloide, Partikel, freies Chlor, organische Stoffe und Mineralien für den Schutz der Umkehrosmose(RO)-Membran und eine verbesserte Systemleistung.
  • Der für eine nahtlose Integration neu konzipierte Tankbelüftungsfilter bietet einen verbesserten Schutz vor Luftschadstoffen.
Anwendung
Für einen optimalen Schutz der RO-Membran und einen erweiterten Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
IPAK Gard® H 3-5 Vorbehandlungspacks (für Hartwasser) enthalten:
  • Aktivkohle zum Schutz vor freiem Chlor und organischen Stoffen.
  • Phosphat-Beads zum Schutz vor Verkalkung und Ausfällung.
  • Tiefenfilter zum Schutz vor Partikeln und Kolloiden.
  • 63 % der Teile, die Lieferanten für IPAK Gard® Kartuschen in dieses Kit aufgenommen haben, sind durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Der Tank-Belüftungsfilter enthält:
  • Aktivkohle zum Entfernen von flüchtigen organischen Verunreinigungen
  • Natronkalk zum Entfernen von CO2
  • Membranfilter, der das Eindringen von Partikeln und Bakterien in den Tank verhindert
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany