Merck
ZIQUVLPA1
Milli-Q
ech2o® UV-Lampe
for use with Milli-Q® IQ Systems, Mercury-free UV lamp for photooxidation of organic compounds
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
ech2o®
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Die quecksilberfreie ech2o® UV-Lampe wird zur Photooxidation von organischen Verbindungen eingesetzt.
Zur Verwendung mit Milli-Q® IQ 7000 und Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Systemen.
Anwendung
Das von dieser UV-Lampe aufbereitete Wasser hat einen niedrigen Anteil an organischen Verunreinigungen und eignet sich für alle Anwendungen, die empfindlich auf organische Stoffe reagieren (z. B. HPLC usw.).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese einzigartige ech2o® quecksilberfreie UV-Lampe gewährleistet die Oxidation von organischen Verunreinigungen dank der Xenon-Excimer-Technologie (Excimer = angeregtes Dimer), die bei einer Wellenlänge von 172 nm emittiert.
Rechtliche Hinweise
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany