IT5SP0012
Fuse Glass 2A 250VAC 5×20MM
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Höhe
0.125 in.
3 mm
Breite
0.125 in.
Tiefe
0.5 in.
Gewicht
1 oz
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany