Merck
IT5INS001
Millipore
Integritest® 5 Filterintegritätstestgerät
About This Item
UNSPSC-Code:
23151819
eCl@ss:
32031690
Hersteller/Markenname
Integritest®
Qualitätsniveau
Parameter
1-40 °C temperature
Höhe
23.1 cm (9.1 in.)
Breite
39.1 cm (15.4 in.)
Tiefe
43.2 cm (17 in.)
Gewicht
<10.5 kg (23 lb)
Kompatibilität
for use with INTEGRITEST® 5
Lagertemp.
10-30°C
Anwendung
Testart
Bubble-Point
Diffusion
HydroCorr
Waterbasierter Integritätstest HydroCorr
Sonstige Hinweise
Max. Einlassdruck: Saubere, trockene Luft oder Stickstoffquelle von 1,4 – 8,2 bar (20 – 120 psi) bei mindestens 1 bar (15 psi) höher als der höchste Testdruck
Rechtliche Hinweise
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör