GF39
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1) Mouse mAb (4C12.1)
liquid, clone 4C12.1, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A, Anti-Scatter Factor, Anti-Scatter Factor, Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C12.1, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HGF(3082)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Endothelial cells, Kupffer cells, or macrophages
Sonstige Hinweise
Bardelli, A. and Comoglio, P.M. 1997. Ciba Found. Symp.212, 133.
Birchmeier, C., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 16.
Jiang, W.G. and Hiscox, S. 1997. Histol. Histopathol.12, 537.
Matsumoto, K. and Nakamura, T. 1997. Ciba Found. Symp.212, 198.
Rosen, E.M., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 215.
Vande Woude, G.F., et al. 1997. Ciba Found Symp.212, 119.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable