Merck
FSLW14200
Millipore
PTFE-Membranfilter; Porengröße 3,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Fluoropore-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Durchmesser
142 mm
Filterdurchm.
142 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
3.0 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: FSLW
Filtertyp: Siebfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und konstant hohe Qualität. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Anwendung
  • Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration der mobilen Phase in HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany