Wichtige Dokumente
EZHGIP
Millipore
Human GIP ELISA Kit
measures and quantify total GIP levels in 20 μL serum, plasma or cell culture samples
Synonym(e):
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Human-GIP (gesamt)-ELISA, This Human GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.7%
linearity: 99.9%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... GNAI2(2771)
Allgemeine Beschreibung
GIP, auch bekannt als gastroinhibitorisches Peptid oder glucoseabhängiges insulinotropes Peptid, wird von dem Gen kodiert, das dem menschlichen Chromosom 17q12-q21 zugeordnet ist. Es wird in den K-Zellen des Darmepithels produziert und von diesen sezerniert. Die GIP-Sekretion im Verdauungstrakt spielt eine wichtige Rolle bei der Glucose-Homöostase. Es stimuliert die Sekretion von Insulin aus den Pankreas-β-zellen nach oraler Aufnahme von Nährstoffen. Außerdem fördert GIP die Insulin-Biosynthese und β-Zell-Proliferation und verringert die Beta-Zell-Apoptose GIP ist auch am Fettstoffwechsel beteiligt, indem es die Synthese von Triglyceriden in Adipocyten stimuliert. Erhöhte GIP-Spiegel können zu Fettleibigkeit und Hyperinsulinämie führen. Dieser Human-Gesamt-GIP-ELISA wird zur Messung und Quantifizierung des GIP-Spiegels in der Metabolismus- und Endokrinforschung verwendet.
Anwendung
Dieser Human-Gesamt-GIP-ELISA wurde zur Bestimmung des gesamten glucoseabhängigen insulinotropen Peptids (GIP) in Blutproben verwendet.
Sonstige Hinweise
Forschungsunterkategorie: Fettleibigkeit, Stoffwechselerkrankungen, Raumtemperatur, 3,5 Stunden Assay, 20 µl Probenvolumen, Serum-, Plasma- oder Gewebekulturmedium, Forschungskategorie: Metabolismus
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dietary sugars stimulate fatty acid synthesis in adults.
Elizabeth J Parks, Lauren E Skokan, Maureen T Timlin, Carlus S Dingfelder
The Journal of Nutrition null
Colesevelam improves oral but not intravenous glucose tolerance by a mechanism independent of insulin sensitivity and ?-cell function.
Anna L Marina,Kristina M Utzschneider,Lorena A Wright,Brenda K Montgomery et al.
Diabetes Care null
L A Anderson et al.
Genomics, 17(3), 618-623 (1993-09-01)
To facilitate the positional cloning of the breast-ovarian cancer gene BRCA1, we constructed a high-density genetic map of the 8.3-cM interval between D17S250 and GIP on chromosome 17q12-q21. Markers were mapped by linkage in the CEPH and in extended kindreds
Aya Maeda et al.
Journal of diabetes investigation, 4(3), 281-286 (2014-05-21)
Incretins might play some pathophysiological role in glucose metabolism in diabetes and obesity; it is not clear whether or not the amount and the pattern of incretin secretion vary with different types of sugars. To evaluate the effect of two
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but