Wichtige Dokumente
EZRMI
Millipore
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
Synonym(e):
Insulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
Ratten-/Maus-Insulin-ELISA, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Insulin wird von den Inselzellen (Beta) des Pankreas sekretiert. Es besteht aus zwei Peptidketten, die durch Disulfidbrücken verbunden sind. Die A-Kette besteht aus 21 Aminosäuren und die B-Kette aus 30 Aminosäuren.
Anwendung
Dieser Ratten-/Maus-Insulin-ELISA ist zur Messung und Quantifizierung des Insulinspiegels in der Metabolismus- und Endokrinforschung geeignet. Er wurde zur Bestimmung des Insulins im Plasma mit Enzymimmunoassays (ELISA) verwendet. Er wurde außerdem genutzt, um die Insulinsekretion aus Zellen in vitro zu messen.
Biochem./physiol. Wirkung
Insulin ist ein Schlüsselhormon, das den Blutzucker im normalen Bereich hält. Es vermittelt die zelluläre Glucoseaufnahme, kontrolliert den Kohlenhydrat-, Lipid- und Proteinstoffwechsel und fördert die Zellteilung und das Wachstum durch seine mitogenen Effekte. Insulinresistenz ist eine Erkrankung mit beeinträchtigter Sensitivität gegenüber insulinvermittelter Glucoseaufnahme.
Sonstige Hinweise
3-Stunden-Assay, Raumtemperatur 10 μl Probengröße
Forschungskategorie: Metabolismus
Forschungsunterkategorie: Adipositas/Stoffwechselstörungen
Haftungsausschluss
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Offspring metabolomic response to maternal protein restriction in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile, et al.
Journal of Proteome Research, 10, 3292-3302 (2011)
Hypoxia-induced intrauterine growth restriction increases the susceptibility of rats to high-fat diet-induced metabolic syndrome.
Rueda-Clausen CF, Dolinsky VW, Morton JS, Proctor SD, Dyck JR, Davidge ST.
Diabetes null
Amadori-glycated phosphatidylethanolamine, a potential marker for hyperglycemia, in streptozotocin-induced diabetic rats.
Sookwong P, Nakagawa K, Fujita I, Shoji N, Miyazawa T.
Lipids null
The antioxidant HDL-associated paraoxonase-1 (PON1) attenuates diabetes development and stimulates ?- cell insulin release.
Koren-Gluzer M, Aviram M, Meilin E, Hayek T
Atherosclerosis null
How moderate changes in Akt T-loop phosphorylation impact on tumorigenesis and insulin resistance.
Wullschleger S, Sakamoto K, Johnstone L, Duce S, Fleming S, Alessi DR.
Disease models & mechanisms null