Wichtige Dokumente
EZAABG474
Millipore
EZ-Pak Filter 0,8µm, 47mm, schwarz, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded black filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type beer
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak-Filter bestehen aus Cellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,8 μm, sind schwarz mit Netzaufdruck und haben einen Durchmesser von 47 mm. EZ-Pak-Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung kombinieren. Diese Filter werden häufig für die Rückgewinnung von Hefe und Schimmelpilzen aus Proben verwendet
Anwendung
Membranfiltrationsmethode für die mikrobiologische Analyse von Getränken, wie Wasser, Wein, Bier, Sportgetränken.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable