Merck
AABG04700
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, 0,8 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with ASTM® F21
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
4%
Farbe
black
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne das Tensid Triton enthalten minimale Mengen an Netzmitteln und enthalten weniger wasserlösliche Stoffe als MF-Millipore-Standardfilter.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
- In verschiedenen Porengrößen, in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne gerasterter Oberfläche erhältlich
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Filtercode: AABG
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Fluoreszenzassays
  • Partikelüberwachung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3