Merck
CTGB72TP3
Millipore
Aervent®, 0,2 µm, Kartusche
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7
Synonym(e):
Aerex CTGB Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
steam-in-place compatible
Produktlinie
Aerex®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Aerex®
Parameter
≤30 mL/min nitrogen diffusion at 690 mbar (10 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 145 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 145 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.2 bar max. differential pressure (75 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C (Reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
gas filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
1.3 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤70 mg/cartridge
Matrix
Aerex®
Porengröße
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type gas
Blasenpunkt
≥900 mbar (13 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kartusche
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieses Produkt wurde für die Rückhaltung einer ΦX174-Virus-Aerosol-Beaufschlagung von 10⁸ bis 10¹⁰ PFU bei einer Lufströmungsgeschwindigkeit von 50 SCFM je 25,4-cm-Kartusche nach 50 Steam-in-Place-Zyklen bei 145 °C qualifiziert.
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Qualität
Die Membran wurde für die Rückhaltung von Bakterien bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² Brevundimonas diminuta-Aerosolkonzentration für 21 Tage qualifiziert.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine PTFE-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
200 (150 vorwärts/50 rückwärts) SIP-Zyklen von 30 min bei 145 °C; SIP bis zu 165 Stunden vorwärts bei 145 °C
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24 Stunden in einem 70/30% IPA/Wasser-Gemisch bei kontrollierter Raumtemperatur
HydroCorr: ≤ 0,40 ml/min je 10-Zoll-Kartusche mit Wasser bei 1380 mbar
Rechtliche Hinweise
AEREX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany