Wichtige Dokumente
CHGE75TS3
Millipore Express® SHC, Kartusche
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7, silicone seal
Synonym(e):
Millipore Express SHC Cartridge Filter 5 in. 0.5 /0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
5 in.
Breite
2.75 in.
Nennlänge Kartusche
5 in. (12.5 cm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
0.23 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Millipore Express® SHC Filter stellen eine einzelne Lösung für eine Bandbreite von Prozessflüssigkeiten bereit, wodurch sie Validierungsaufwand minimieren und die Filterinventur sowie Lagerhaltung vereinfachen. Mit Millipore Express® SHC Filtern steigern Sie Ihre Produktivität, verkürzen die Zyklusdauer und senken die Kosten.
Anwendung
- Medienadditive
- Säulenschutz
- Konzentrierte Proteinströme
- Zellentnahme (nach der Klärung)
- Kaustik/pH-Einstellmittel
- Puffer
- CIP-Lösung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Kapazität, hydrophile PES-Membranen mit hohem Durchsatz
- Validierte Leistung mit Sterilisationsqualität
- Leichte Benetzung und Integritätsprüfung
- Überragender Durchsatz in Strömen mit hohem Fouling, einschließlich medien- und proteinhaltige Lösungen
- Gesteigerte Kapazität für verbesserte Prozesseffizienz und Wirtschaftlichkeit
- Breite chemische Kompatibilität über einen breiten pH-Bereich (1-14) — mit Ätzmitteln verträglich
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Bitte beziehen Sie sich auf die Benetzungsanleitung für Filter mit MILLIPORE EXPRESS® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf Filter mit MILLIPORE EXPRESS® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
25 Vorwärts- oder 22-Vorwärts- und 3 Rückwärts-SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C und 0,35 bar (5) oder 3 Vorwärts-SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C und 1 bar (15 psid); 25 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 9,5 wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.