CS40MS01F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.11 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonym(e):
Clarisolve 40 μm Pod Depth Filters, 0.11 m 2 (1.18 ft 2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materialien
Millistak+® media
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Breite
5.8 cm (2 in.)
Filtrationsfläche
0.11 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Allgemeine Beschreibung
Als µPod-Format-Einheit bietet der CLARISOLVE® Tiefenfilter die schnellste und effizienteste Art und Weise, Zufuhren mit hoher Dichte zu klären und Prozesse einfach von stromaufwärts nach stromabwärts ohne Zentrifugation zu übertragen.
Dieser CLARISOLVE® Filter hat eine Filtrationsfläche von 0,11 m2 und ein Lab Scale Pod-Einheit-Format.
Anwendung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.