CS20MS01L3
Clarisolve 20 µm Tiefenfilter im µPod Format, 23 cm2 (0,025 ft2)
20MS, 20µm, filtration area 0.23 cm², High-density cell cultures, Process Development Scale
Synonym(e):
Clarisolve 20 m Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Clarisolve 20 µm Tiefenfilter im µPod Format, 23 cm2 (0,025 ft2), High-density cell cultures
Materialien
Millistak+® media
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Höhe
6.99 cm (2.75 in.)
Länge
9.07 cm (3.57 in.)
Breite
4.98 cm (1.96 in.)
Filtrationsfläche
0.0023 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
1.4-2.1 μg/L
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
0.80 – 1.59 μS/cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
2 Autoklavierungszyklen von 60 Minuten bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.