Merck
CR2571006
Millipore
Polygard® CR Kartuschenfilter
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 25 μm Code 7 Silicone
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg
Porengröße
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Die Polygard® CR Kartuschenfilter-Produkte sind Filter mit Nenngrößen, die für die Entfernung von Teilchen aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert wurden. Die abgestufte Dichte der Tiefenstruktur der Polygard-CR-Filtermedien bietet eine maximale Filtrationskapazität und hat eine Porengröße von 25,0 μm. Die Polypropylen-Konstruktion zeichnet sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus.
Polygard-CR Kartuschenfilter bieten einen hohen Durchsatz mit 4,8 bar max. Differentialdruck (70 psid) bei 25 °C.
Typische Anwendungen
Polygard-CR hocheffiziente Kartuschenfilter, bestehend aus Polypropylenmedien mit abgestufter Dichte, werden häufig in der Getränkeindustrie zur Filtration von Flüssigkeiten und Gasen angewendet, um dichtere Filter zu schützen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Polygard® CR Kartuschenfilter werden in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem, das von einem akkreditierten registrierenden Organ nach einem ISO 9000 Qualitätssystemstandard zugelassen ist, konzipiert, entwickelt und hergestellt, und mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Jedem Kartuschenfilter ist für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ein Validierungsleitfaden beigefügt.
Für Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Filter mit identifizierenden Merkmalen markiert.
Mehrere Formate erhältlich
Die Polygard-CR Produktlinie bietet die gesamte Palette der Filtrationsbereiche und ist für verschiedene Anwendungsanforderungen erhältlich. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für eine einfache Anpassung an vorhandene Gehäuse zur Verfügung.
Diese Geräte wurden entwickelt, um das Totvolumen beim Beurteilen verschiedener Medienkonfigurationen zu minimieren.
Angaben zur Herstellung
Desinfektionsprotokoll
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
Sterilisationsverfahren
10 Autoklavenzyklen oder SIP bei 126 °C für 30 min
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥5 l
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany