Merck
Z309400
Quickfit® Kochkolben mit flachem Boden
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
FF250/4S
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Quickfit FF 250/4S
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Kurzer Hals, mit Schliffhülse. Nicht für Vakuum geeignet!
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)