Wichtige Dokumente
CPMB01202
Milli-Q
Ion-Ex-Hochreinigungssäule
L 30 cm (12 in.), For use with Milli-Q® bowl-style systems and Alpha-Q systems
Synonym(e):
Ion-Ex-Hochreinigungskartusche, 30 cm (12")
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
Verpackung
pkg of 2 units
Länge
30 cm (12 in.)
Kompatibilität
for use with Alpha-Q (Before 1987)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Ion-Ex Hochreinigungskartusche, 30 cm (12"), ist ein Verbrauchsprodukt zur Verwendung mit den Milli-Q® Systemen in Schalenform und Alpha-Q.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Entfernt ionisierte Verunreinigungen aus mittels Umkehrosmose, Deionisierung oder Destillation vorbehandeltem Wasser.
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen mit thermisch verbundenen Endkappen, um das Risiko einer Kontamination der extrahierbaren Substanzen zu reduzieren.
  • Die Tiefenfiltration ist Teil der Aufreinigungstechnologie.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany