CGW671S03
Polysep™ II 1.0/0.5 µm nominal, Cartridge
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 0.5 μm Code 7
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Polysep™
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polysep™
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.1 cm (2.8 in.)
Filtrationsfläche
0.46 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤140 mg/cartridge
Matrix
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung im Datenblatt für Zellulosemischester
- Lagerung: Lesen Sie bitte das Datenblatt für Zellulosemischester
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
10 Autoklavenzyklen oder SIP-Zyklen bei 121 °C für 30 min
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2