Merck
SMP4A25NB6
Millipore
Optiscale® 25 Milligard® PES
filtration area 3.5 cm2, pore size 1.2/0.45 μm
Synonym(e):
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.45 μm NB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
3.9 cm (1.52 in.)
Breite
1.21 in.
Durchmesser
3.1 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
3.5 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Kartuschencode
not applicable
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Bakteriell
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinreinigung
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
Die Produkte wurden geprüft und erfüllen die die Anforderungen gemäß USP <78> für großvolumige Parenteralia.
Sterilisationsmethode
Die Integrität der Kapsel bleibt nach 1 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Dieses Produkt wurde auf Partikel in injizierbaren Medikamenten gemäß USP geprüft und entspricht.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany