AX0149
Acetonitril
≥99.5% (GC), rACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Qualität
ACS reagent
for extraction
reagent grade
Qualitätsniveau
Agentur
meets USP/NF
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Beschreibung
for analytical purposes
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Verunreinigungen
≤0.3% Water (H2O)
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤8 μeq/g Titrable acid
Abdampfrückstand
≤0.005%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup