Wichtige Dokumente
AG22/380X550-3D0
Millipore
NovaSeptum® Halter CCS
Synonym(e):
NovaSeptum holder, 2-port Ingold, 2mm, EN 1.4435 Ra
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Allgemeine Beschreibung
Mehrfache Probennahme Ihres Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit der NovaSeptum® Einheit für hochreine Anwendungen ist Kontamination keine Bedrohung mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für 0 sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Oberfläche, Außenseite: Geschliffen und polirt zu Ra 0,5 μm mittels Elektropolitur, glassperlengestrahlt
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany