Wichtige Dokumente
AT52/5-3D0
Millipore
NovaSeptum® Halter CCS
Synonym(e):
NovaSeptum Holder CCS, 5-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Fitting
50.5 mm TC inlet
50.5 mm TC outlet
Allgemeine Beschreibung
Mehrfache Probennahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit dem NovaSeptum® Halter CCS ist Kontamination keine Gefahr mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert ist. NOVASEPTUM® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probennahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probennahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für 0 und Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität für Proteine, komplexe Kohlenhydrate oder kleine Moleküle erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Oberfläche, Außenseite: Geschliffen und poliert auf Ra 0,5 μm mit elektrischem Polieren, glasgeperlt
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany