ABT65
Anti-HAX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
HCLS1-associated protein X-1, HS1-associating protein X-1, HAX-1, HS1-binding protein 1, HSP1BP-1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HAX1(10456)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Cytoskelett
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected HAX-1 in NIH/3T3 and HeLa cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected HAX-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
HAX-1 has been shown to migrate as a ~34-36 kDa band in WB (Ortiz, D.F., et al. (2004). JBC. 279(31):32761-32770).
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Jurkat cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable