Wichtige Dokumente
ABS312
Sigma-Aldrich
Anti-Fettsäurebindungsprotein-5-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Fatty acid-binding protein, epidermal, Epidermal-type fatty acid-binding protein, E-FABP, Fatty acid-binding protein 5, Psoriasis-associated fatty acid-binding protein homolog, PA-FABP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FABP5(2171)
Allgemeine Beschreibung
Fettsäurebindungsprotein 5 (FABP5) wird auch als Fettsäurebindungsprotein, epidermal, epidermales Fettsäurebindungsprotein (E-FABP) und Psoriasis-assoziiertes Fettsäurebindungsprotein-Homolog (PA-FABP) bezeichnet. FABP5 weist eine hohe Spezifität für Fettsäuren auf, insbesondere für C18-Kettenlängen. Durch Hinzufügen von Doppelbindungen oder Kürzen der Kettenlängen wird die FABP5-Affinität reduziert. FABP5 ist vermutlich an der Keratinozyten-Differenzierung beteiligt und es wird in Keratinozyten exprimiert, insbesondere in psoriatischer Haut.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem humanen Fettsäurebindungsprotein 5 entspricht.
Anwendung
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper, Anti-Fettsäurebindungsprotein-5-Antikörper, ist zur Verwendung in Western Blots zum Nachweis des Fettsäurebindungsproteins validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Lipidstoffwechsel und Gewichtsregulierung
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Fettsäurebindungsprotein 5 in 10 µg Lysat aus NIH/3T3- (Maus) und PC12-Zelllysat (Ratte) nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Fettsäurebindungsprotein 5 in 10 µg A431-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 16 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable