1.05691
Lithium hydroxide
98%+, for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Lithiumhydroxid 98 %+
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Lithiumhydroxid 98 %+, for analysis EMSURE®
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (LiOH, acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
210 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
423 °C
Löslichkeit
110 g/L
Dichte
1.5 g/cm3
Schüttdichte
550 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
lithium carbonate (Li2CO3): ≤2.0%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li]O
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- A study of the hydration of the alkali metal ions in aqueous solution.: In dieser Studie werden die Hydratisierungseigenschaften von Alkalimetallionen untersucht, wobei der Schwerpunkt auf Lithiumionen in wässrigen Lösungen liegt. Die Studie liefert Einblicke in die Hydratisierungsstrukturen und -dynamik, die für das Verständnis verschiedener chemischer Prozesse mit Lithiumhydroxid von wesentlicher Bedeutung sind (Mähler J, Persson I, 2012) (Mähler and Persson, 2012).
- Determination of markers in digesta and feces by direct current plasma emission spectroscopy.: Diese Arbeit befasst sich mit der Verwendung der Gleichstrom-Plasma-Emissionsspektroskopie zur Analyse von Markern in biologischen Proben. Die Anwendbarkeit der Methode zum Nachweis von Lithiumionen unter anderen Markern in komplexen Matrizes unterstreicht ihren Nutzen in der analytischen Chemie und verwandten Fachgebieten (Combs DK, Satter LD, 1992) (Combs and Satter, 1992).
Hinweis zur Analyse
Carbonat (als Li₂CO₃): ≤ 2,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,05 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,05 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,02 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,02 %
Na (Natrium): ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable