Wichtige Dokumente
ABN469
Sigma-Aldrich
Anti-DISC1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DISC1 Antibody, Disrupted in schizophrenia 1 protein, KIAA0457
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DISC1(27185)
Allgemeine Beschreibung
Das Protein Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) ist an der Regulierung verschiedener Aspekte der embryonalen und adulten Neurogenese beteiligt. DISC1 spielt möglicherweise eine Rolle als Modulator des AKT-mTOR-Signalwegs, der das Tempo des Integrationsprozesses neugeborener Neuronen während der adulten Neurogenese steuert, einschließlich der Neuronenpositionierung, der dendritischen Entwicklung und der Synapsenbildung. DISC1 hemmt nachweislich die Aktivierung der AKT-mTOR-Signalübertragung durch Interaktion mit CCDC88A. DISC1 ist für die Proliferation neuraler Vorläuferzellen in der ventralen/subventrikalen Zone während der embryonalen Gehirnentwicklung und im adulten Gyrus dentatus des Hippocampus erforderlich. Darüber hinaus wird vermutet, dass DISC1 die Migration von früh geborenen Vorläufern der Körnerzellen zum Gyrus dentatus während der Entwicklung des Hippocampus reguliert. Es hat sich gezeigt, dass DISC1 als positiver Regulator an der Wnt-vermittelten Proliferation neuraler Vorläufer beteiligt ist und zusammen mit PCNT eine Rolle bei der Bildung von Mikrotubuli-Netzwerken spielen könnte.
DICS1 wird im Gyrus dentatus des Hippocampus stark exprimiert. Es wird auch in den temporalen und parahippocampalen Kortizes und in Zellen der weißen Substanz exprimiert. Die Expression steigt im Gyrus dentatus und im temporalen Kortex von der Neugeborenenperiode bis zum Säuglingsalter an, nimmt im Jugendalter deutlich ab und sinkt mit zunehmendem Alter weiter. Uniprot beschreibt 8 Isoformen zwischen ~37 kDa und ~94 kDa
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von DISC1.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus vom menschlichen DISC1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-DISC1-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf DISC1 gerichtet ist und in Western-Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde DISC1 in 15 µg NIH/3T3-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~95 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten. Uniprot beschreibt 8 Isoformen zwischen ~37 kDa und ~94 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1