ABN457
Anti-Peptide YY Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Peptide YY1, PYYPYY-I, Peptide tyrosine tyrosine, Peptide YY(3-36), PYY-II, Peptide YY
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgY
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Pyy(217212)
rat ... Pyy(287730)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Peptide YY in 10 µg of rat small intestine tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable