Merck
544094
Sigma-Aldrich
Bis(trifluormethan)sulfonimid Lithiumsalz
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Bis(trifluormethylsulfonyl)amin Lithiumsalz, Lithiumbistrifluormethansulfonimidat
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO2NLiSO2CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.09
Beilstein:
6625414
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
SMILES String
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChIKey
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bis(trifluormethan)sulfonimid-Lithiumsalz ist ein synthetisches Reagenz.
LiTFSI weist hohe ionische Leitfähigkeit und elektrochemische Stabilität auf. Wird als Elektrolytadditiv in Energiespeichergeräten verwendet.
Anwendung
Bis(trifluormethan)sulfonimid-Lithiumsalz kann in den folgenden Studien eingesetzt werden:
  • Als ionische Flüssigkeit bei der Herstellung von Gelpolymerelektrolyten (GPE) mit dem Foliengießverfahren (Solution-Casting).
  • Zur Herstellung einzigartiger nicht entzündbarer Elektrolyten mit einer Wärmestabilität über 200 °C und einer besonders hohen Überführungszahl für Lithium-Ionen-Batterien.
  • Als Elektrolyt für Li-O2 -Batterien.
  • Zur Herstellung der festen Polymerelektrolyten für Lithiumbatterien.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mario Marinaro et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 4, 665-670 (2013-11-10)
Aprotic rechargeable Li-O2 batteries are currently receiving considerable interest because they can possibly offer significantly higher energy densities than conventional Li-ion batteries. The electrochemical behavior of Li-O2 batteries containing bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI)/tetraglyme electrolyte were investigated by galvanostatic cycling and
Nurul Nadiah Sa'adun et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 254215-254215 (2014-11-29)
Gel polymer electrolytes (GPEs) are developed using poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) [P(VP-co-VAc)] as the host polymer, lithium bis(trifluoromethane) sulfonimide [LiTFSI] as the lithium salt and ionic liquid, and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide [EMImTFSI] by using solution casting technique. The effect of ionic liquid
Dominica H C Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(9), 3327-3331 (2014-02-12)
The flammability of conventional alkyl carbonate electrolytes hinders the integration of large-scale lithium-ion batteries in transportation and grid storage applications. In this study, we have prepared a unique nonflammable electrolyte composed of low molecular weight perfluoropolyethers and bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt.
Enrique D Gomez et al.
Nano letters, 9(3), 1212-1216 (2009-02-06)
Energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM) was used to determine the distribution of lithium ions in solid polymer electrolytes for lithium batteries. The electrolytes of interest are mixtures of bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt and symmetric poly(styrene-block-ethylene oxide) copolymers (SEO). In contrast to
Hangchao Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(37), e2001259-e2001259 (2020-08-01)
Lithium-metal batteries (LMBs) with high energy densities are highly desirable for energy storage, but generally suffer from dendrite growth and side reactions in liquid electrolytes; thus the need for solid electrolytes with high mechanical strength, ionic conductivity, and compatible interface
Artikel
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.