ABE1397
Anti-Trimethyl-STAT3(Lys180)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor, trimethyl STAT3 (Lys180)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys180 )
Angaben zum Gen
human ... STAT3(6774)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Peptidhemmungs-Assay: Die Zielspezifität einer repräsentativen Charge wurde durch Immunogenpeptidblockierung vor der Western-Blot-Analyse (0,5 µg/ml) in embryonalem Stammzellenlysat von Mäusen (10 µg/Bahn) bestätigt. Nur das Immunogenpeptid, aber nicht das entsprechende Peptid ohne Lys180-Trimethylierungsmodifikation blockierte den Nachweis der Zielbande.
Epigenetik & Zellkernfunktion
Kernrezeptoren
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies an Lys180 trimethyliertes STAT3 in 10 µg embryonalem Stammzellenlysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable