AB9206
Anti-DARPP-32 Antibody, phosphoThr34
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-DARPP-32, Anti-DARPP32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr34)
Angaben zum Gen
human ... PPP1R1B(84152)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Belohnung & Sucht
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Cultured primary neurons, rat brain lysate and human breast adenocarcinoma
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2