AB5674P
Anti-Acid Sensitive Ion Channel 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
ASIC1, BNC1, MDEG, BNaC1a, Amiloride-sensitive Cation Channel 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
The immunogen sequence has 100% homology with human sodium channel 2 or BNaC2.
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 0.5-1 μg/mL using 1 μg/mL control peptide (Catalog number AG394) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable