AB3500P
Anti-Anion Exchanger 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
AE1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Slc4A1(24779)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 90% conserved in mouse, 75% in human and 70% in bovine. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
ELISA: 1-10 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable