AB2281
Anti-Na+K+Cl- Cotransporter 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Kidney-specific Na-K-Cl symporter, NKCC2A variant A, Na-K-2Cl cotransporter, sodium potassium chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), m
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Qualität
1:2,000 dilution of this lot detected NA+K+CL- Cotransporter 2 on 10 µg of rat liver lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat liver lysates
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable