Merck
Alle Fotos(7)
Wichtige Dokumente
AB1761-I
Sigma-Aldrich
Anti-Proteingenprodukt-9.5-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UCHL1(7345)
Allgemeine Beschreibung
Isoenzym L1 der Ubiquitin-C-terminalen Hydrolase (UniProt: P09936; auch bekannt als EC: 3.4.19.12, UCH-L1, neuronales zytoplasmisches Protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin-Thioesterase L1) wird durch das UCHL1-Gen (Gen-ID: 7345) codiert. UCH-L1 ist ein Mitglied der Peptidase-Familie C12, das als Monomer oder Homodimer vorliegen kann. Es wird in Neuronen und Zellen des diffusen neuroendokrinen Systems und deren Tumoren exprimiert und wird in neuronalen Zellkörpern nachgewiesen und im Neokortex verarbeitet. Es zeigt eine schwache Expression in den Eierstöcken. Rund 30 % des gesamten UCH-L1 ist Berichten zufolge mit Membranen im Gehirn assoziiert. Bei Patienten mit Morbus Parkinson und Morbus Alzheimer ist sein Gehalt nachweislich herunterreguliert. UCH-L1 ist eine Thiolprotease, die eine Peptidbindung am C-terminalen Glycin von Ubuquitin erkennt und hydrolysiert, und an der Verarbeitung von Ubiquitin-Vorläufern wie auch ubiquitinierten Proteinen beteiligt. Es bindet auch an freies Monoubiquitin und verhindert möglicherweise seinen Abbau in Lysosomen. Die homodimere Form könnte ATP-unabhängige Ubiquitinligase-Aktivität zeigen. Mutationen des UCHL1-Gens verursachen bekanntermaßen Morbus Parkinson 5, eine komplexe neurodegenerative Erkrankung, deren Manifestationen von typischem Morbus Parkinson bis hin zu Demenz mit Lewy-Körpern reichen. Manche Mutationen dieses Gens stehen auch mit spastischer Paraplegie 79 in Verbindung; bei dieser Erkrankung zeigen die Patienten eine Form der spastischen Paraplegie, die charakterisiert ist durch eine langsam, graduell und progressiv voranschreitende Schwäche und Spastik der unteren Extremitäten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem Proteingenprodukt 9.5 entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:200 wies Genprodukt 9.5 in humanem Kleinhirn nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wies Genprodukt 9.5 in humanem Kleinhirn nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:100 wies Genprodukt 9.5 in kortikalen Zellen der Ratte (E18) nach.
Dylight® ist eine eingetragene Handelsmarke von Thermo Fisher Scientific.
Nachweis von PGP 9.5 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, Anti-Proteingenprodukt-9.5-Antikörper validiert zur Verwendung bei Western Blotting, IHC (Paraffin), Immunfluoreszenz & ICC.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Hirngewebelysat von Ratte, Mensch und Maus.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Proteingenprodukt 9.5 (UCH-L1) in Hirngewebelysat von Ratte, Mensch und Maus nach.
Zielbeschreibung
~ 24 kDa gemessen. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: AB1761 und AB9724
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH 7,4 und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jung-Eun Choi et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 17(9), 1803-1823 (2018-07-01)
Chronic physical restraint stress increases oxidative stress in the brain, and dysregulation of oxidative stress can be one of the causes of major depressive disorder. To understand the underlying mechanisms, we undertook a systematic proteomic analysis of hippocampus in a
Shivani Ghaisas et al.
Environmental health perspectives, 129(8), 87005-87005 (2021-08-20)
Chronic environmental exposure to manganese (Mn) can cause debilitating damage to the central nervous system. However, its potential toxic effects on the enteric nervous system (ENS) have yet to be assessed. We examined the effect of Mn on the ENS
Karen A Lindquist et al.
eNeuro, 8(5) (2021-09-29)
Understanding masseter muscle (MM) innervation is critical for the study of cell-specific mechanisms of pain induced by temporomandibular disorder (TMDs) or after facial surgery. Here, we identified trigeminal (TG) sensory neuronal subtypes (MM TG neurons) innervating MM fibers, masseteric fascia
Maximilian I Pinkham et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 312(3), R368-R379 (2017-01-06)
Heart failure is characterized by the loss of sympathetic innervation to the ventricles, contributing to impaired cardiac function and arrhythmogenesis. We hypothesized that renal denervation (RDx) would reverse this loss. Male Wistar rats underwent myocardial infarction (MI) or sham surgery
Chiara Traini et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(6), 4076-4087 (2019-04-05)
Urothelium and Lamina Propria (LP) are considered an integrate sensory system which is able to control the detrusor activity. Complete supra-sacral spinal cord lesions cause Neurogenic Detrusor Overactivity (NDO) whose main symptoms are urgency and incontinence. NDO therapy at first