Wichtige Dokumente
AB1344
Sigma-Aldrich
Anti-Glucose-Transporter GLUT-3-Antikörper, CT
serum, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Spezifität
Erkennt Glut-3 in Maus- und Rattengewebe. Das verwendete C-terminale peptide zeigt keine Homologie mit der menschlichen Sequenz.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das dem C-Terminus des an KLH gekoppelten Maus-Glut-3 entspricht. Die Herstellerproduktnummer lautet AG617.
Anwendung
Anti-Glucose-Transporter GLUT-3-Antikörper, C-Terminus, ist ein Antikörper gegen das Glucose-Transportergen GLUT-3 und wird in ELISA und WB verwendet.
Western Blot: 1:1.000–1:5.000, mittels chemilumineszenter Detektion. Detektiert eine 45-48kDa-Bande in Membranpräparationen aus Rattenhirn. Geringfügige Unterschiede in den Bandengrößen; berichteter Bereich liegt bei 45-55 kDa.
Andere Nachweismethoden erfordern eventuell eine höhere Konzentration des Antikörpers.
ELISA: 1:10.000 - 1:50.000 unter Verwendung von 50-100 ng Antigen/Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Flüssiges Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-- Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Das Kontrollpeptid ist für Absorptionsstudien verfügbar. Siehe Bestellnummer AG617.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regulation of expression of Sertoli cell glucose transporters 1 and 3 by FSH, IL1 beta, and bFGF at two different time-points in pubertal development.
Maria Noel Galardo, Maria Fernanda Riera, Eliana Herminia Pellizzari et al.
Cell and Tissue Research null
C M Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(18), 10236-10241 (2000-08-24)
The brain has enormous anabolic needs during early postnatal development. This study presents multiple lines of evidence showing that endogenous brain insulin-like growth factor 1 (Igf1) serves an essential, insulin-like role in promoting neuronal glucose utilization and growth during this
Sze Ting Cecilia Kwan et al.
The Journal of nutrition, 147(11), 2083-2092 (2017-09-22)
Background: Fetal growth is dependent on placental nutrient supply, which is influenced by placental perfusion and transporter abundance. Previous research indicates that adequate choline nutrition during pregnancy improves placental vascular development, supporting the hypothesis that choline may affect placental nutrient
Glycolytic switch in response to betulinic acid in non-cancer cells.
Heiss, EH; Kramer, MP; Atanasov, AG; Beres, H; Schachner, D; Dirsch, VM
Testing null
Expression of glucose transporter GLUT3 by endotoxin in cultured rat astrocytes: the role of nitric oxide.
Cidad, P, et al.
Journal of Neurochemistry, 79, 17-24 (2001)