8.52184
Fmoc-Leu-Thr(psiMe,Mepro)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Leu-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Leu-Thr(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H34N2O6/c1-16(2)14-23(25(31)30-24(26(32)33)17(3)36-28(30,4)5)29-27(34)35-15-22-20-12-8-6-10-18(20)19-11-7-9-13-21(19)22/h6-13,16-17,22-24H,14-15H2,1-5H3,(H,29,34)(H,32,33)/t17-,23+,24+/m1/s1
InChIKey
OTDJFZHIGWFIEW-CQLNOVPUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in CH₂Cl₂): -33.0 - -28.0 °
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(157A)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen einzeln (HPLC, Fl.%): ≤ 2.00 % (a/a)
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis