Merck
8.52179
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.55
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-16(2)13-22(24(30)29-23(25(31)32)15-35-27(29,3)4)28-26(33)34-14-21-19-11-7-5-9-17(19)18-10-6-8-12-20(18)21/h5-12,16,21-23H,13-15H2,1-4H3,(H,28,33)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
InChIKey
BUYLKVIICSUHDX-GOTSBHOMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Pseudoprolin-Dipeptid ist zweifellos das wirksamste und am einfachsten anzuwendende Mittel zur Vermeidung von Aggregation und zur Verbesserung der Peptidqualität bei der SPPS mit Fmoc für Peptide mit dem Leu-Ser-Dipeptid-Motiv. Es besteht aus einem Dipeptid, bei dem der Serinrest reversibel als strukturbrechendes, prolinähnliches, TFA-labiles Oxazolidin geschützt wurde. Der Pseudoprolinrest wird als Dipeptid eingeführt, um zu vermeiden, den gehinderten Oxazolidin-Stickstoff acylieren zu müssen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Peptidkette in einem Schritt um zwei Reste verlängert wird. Der Serinrest wird während der normalen TFA-vermittelten Spaltungsreaktion regeneriert.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen.
Vermeidung von Aggregation bei der SPPS mit Fmoc
Verlinkung
Ersetzt: 05-20-1004
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in ACN): -36,5 bis -30,5°
Reinheit (TLC(157A)): ≥ 97 %
Reinheit (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Einzelverunreinigungen (HPLC, Fl. %): ≤ 1,50 % (a/a)
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2,0 %
Acetat (IC): ≤ 0,1 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn how to overcome aggregation in Solid Phase Peptide Synthesis