8.52125
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester pentafluorophenyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
90-100 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CC(=O)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C29H24F5NO6/c1-29(2,3)41-20(36)12-19(27(37)40-26-24(33)22(31)21(30)23(32)25(26)34)35-28(38)39-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,35,38)/t19-/m0/s1
InChIKey
DWYWJUBBXKYAMY-IBGZPJMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Chloroform): -3.0 - -1.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (0,5 mmol in 3 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable