Alle Fotos(1)
Key Documents
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
Synonym(e):
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
110-120 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
InChIKey
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Standard TFA-labile linker for the preparation of peptide acids by Fmoc SPPS.
Verlinkung
Replaces: 01-60-0017
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98.0 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3