Wichtige Dokumente
8.43785
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
1-Phenylethyl acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-288-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
212 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-60 °C
Übergangstemp.
flash point 91 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
198.5 °F
Flammpunkt (°C)
92.5 °C