Wichtige Dokumente
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
Synonym(e):
Tetraheptylammonium iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H60IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
222-570-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-124 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[I-].[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 121 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 124 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable