8.41762
Tetrapentylammonium iodide
for synthesis
Synonym(e):
Tetrapentylammonium iodide
About This Item
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
135-137 °C
Löslichkeit
7.40 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[I-].[N+](CCCCC)(CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.HI/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 135 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 137 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable