8.21752
N,N-Diethylformamide
for synthesis
Synonym(e):
Ameisensäurediethylamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 65 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup