Alle Fotos(1)
Key Documents
8.21119
Sigma-Aldrich
Thiosemicarbazide
for synthesis
Synonym(e):
Thiosemicarbazide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH5N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
201-184-7
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (decomposition)
Schüttdichte
500‑600 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChIKey
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable